Tlačiť
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
A16030.06 A16030.14 A16030.22
A16030.06EA 84.64 EUR
A16030.06 A16030.14 A16030.22
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1481-27-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 29-34° Boiling Point: 65°/2mm Beilstein Reference: 2249799 MDL No.: MFCD00143203
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota varu: 65 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 29…34 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143203
Číslo CAS: 1481-27-2