Tlačiť
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06 A19884.14
A19884.06EA 128.58 EUR
A19884.06 A19884.14
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 98619-07-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 696642
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142713
Číslo CAS: 98619-07-9