Tlačiť
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31332.03 H31332.06
H31332.03EA 74.61 EUR
H31332.03 H31332.06
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 1975-51-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00210697
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210697
Číslo CAS: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5