Tlačiť
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
A14364.14 A14364.06 A14364.22
A14364.14EA 139.19 EUR
A14364.14 A14364.06 A14364.22
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone ≥98%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 528-21-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 169-172° Merck Reference: 14,4342 MDL No.: MFCD00002193
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota tavenia: 169…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002193
Číslo CAS: 528-21-2
EINECS: 208-430-2
Merck Index: 14,4342