Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
M-Clarity™ quality level = MQ300
W508454-100G W508454-10KG W508454-1KG W508454-SAMPLE
SIALW508454-100GEA 78.62 EUR
SIALW508454-100G SIALW508454-10KG SIALW508454-1KG SIALW508454-SAMPLE
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Číslo MDL: MFCD00008747
Číslo CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746