Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A10809-25G A10809-100G
SIALA10809-25GEA 38.91 EUR
SIALA10809-25G SIALA10809-100G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Číslo MDL: MFCD00008747
Číslo CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746