Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10439.18 A10439.30 A10439.36
A10439.18EA 66.59 EUR
A10439.18 A10439.30 A10439.36
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 498-02-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 112-116° Boiling Point: 295-300° Merck Reference: 14,741 MDL No.: MFCD00008747
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 295…300 °C
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008747
Číslo CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 14,741