Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
102420250 102421000 102425000
ACRO102420250EA 53.75 EUR
ACRO102420250 ACRO102421000 ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 295…300 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008747
Číslo CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %