Tlačiť
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18539.03 A18539.06 A18539.14
A18539.03EA 62.17 EUR
A18539.03 A18539.06 A18539.14
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 703-23-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 141°/16mm MDL No.: MFCD00008732
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 141 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 56…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008732
Číslo CAS: 703-23-1
EINECS: 211-872-9