Tlačiť
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
114995-25G 114995-5G
SIAL114995-25GEA 168.07 EUR
SIAL114995-25G SIAL114995-5G
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 281 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 113 °C
Číslo MDL: MFCD00008731
Číslo CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3