Tlačiť
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
A19216.06 A19216.14
A19216.06EA 81.03 EUR
A19216.06 A19216.14
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 705-15-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1239364 MDL No.: MFCD00008731
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 281 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48…50 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008731
Číslo CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3