Tlačiť
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050 331240250
ACRO331240050EA 73.81 EUR
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 281 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00008731
Číslo CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %