Tlačiť
2-Chlorobenzyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-(isothiocyanatomethyl)benzene
L10546.03 L10546.06
L10546.03EA 31.69 EUR
L10546.03 L10546.06
2-Chlorobenzyl isothiocyanate ≥97%
2-Chlorobenzyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 18967-44-7 Molecular Formula: C8H6ClNS Formula Weight: 183.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6140 Odour: Irritating Boiling Point: 137-138°/6mm Beilstein Reference: 2936688 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041110
Vzorec: C₈H₆ClNS
Teplota varu: 137…138 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,149
Číslo MDL: MFCD00041110
Číslo CAS: 18967-44-7
ADR: 8,III