Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
309130050 309130250
ACRO309130050EA 118.17 EUR
ACRO309130050 ACRO309130250
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Mw: 221.57
Teplota varu: 86…90 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 29…37 °C
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013874
Číslo CAS: 327-78-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %