Tlačiť
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22091.14 B22091.06
B22091.14EA 326.51 EUR
B22091.14 B22091.06
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 1007-15-4 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 3088698 MDL No.: MFCD00042466
Vzorec: C₈H₆BrFO
Teplota varu: 150 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 55…57 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042466
Číslo CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0