Tlačiť
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
245615-10G 245615-50G
SIAL245615-10GEA 73.81 EUR
SIAL245615-10G SIAL245615-50G
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007356
Číslo CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9