Tlačiť
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305480100 305480500
ACRO305480100EA 54.95 EUR
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 94…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007356
Číslo CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %