Tlačiť
Benzenesulphonamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10891.0B A10891.30
A10891.0BEA 117.13 EUR
A10891.0B A10891.30
Benzenesulphonamide ≥98%
Benzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 98-10-2 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1100566 MDL No.: MFCD00007930
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Teplota tavenia: 151…154 °C
Teplota vzplanutia: 250 °C (482 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007930
Číslo CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1