Tlačiť
Benzenesulphonamide 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 31.29 EUR
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzenesulphonamide 98+%
Benzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Teplota tavenia: 151…153 °C
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007930
Číslo CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %