Tlačiť
Benzeneselenenyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12751.06 A12751.14
A12751.06EA 108.3 EUR
A12751.06 A12751.14
Benzeneselenenyl chloride ≥98%
Benzeneselenenyl chloride
Vzorec: (C₆H₅)SeCl
Teplota varu: 120 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 60…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000478
Číslo CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
OSN: 2928
ADR: 6.1,II