Tlačiť
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
243965-25G 243965-5G
SIAL243965-25GEA 306.03 EUR
SIAL243965-25G SIAL243965-5G
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Benzeneselenenyl bromide
Vzorec: (C₆H₅)SeBr
Mw: 235.97
Teplota varu: 229
Teplota tavenia: 57…60 °C
Hustota: 1.898 g/cm³ (65.5 °C)
Číslo MDL: MFCD00000047
Číslo CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
OSN: 2928
ADR: 6.1 II