Tlačiť
Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
A11906.03 A11906.06 A11906.14
A11906.03EA 30.8 EUR
A11906.03 A11906.06 A11906.14
Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Benzeneselenenyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 34837-55-3 Molecular Formula: C6H5BrSe Formula Weight: 235.98 Melting Point: 56-62° Boiling Point: 107-108°/15mm UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000047
Vzorec: (C₆H₅)SeBr
Mw: 235.97
Teplota varu: 107…108 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 56…62 °C
Hustota: 1.898 g/cm³ (65.5 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000047
Číslo CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
OSN: 2928
ADR: 6.1 II