Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
A11906.03
A11906.06
A11906.14
A11906.03EA
30.8
EUR
A11906.03
A11906.06
A11906.14
Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Benzeneselenenyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 34837-55-3
Molecular Formula: C6H5BrSe
Formula Weight: 235.98
Melting Point: 56-62°
Boiling Point: 107-108°/15mm
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000047
Vzorec:
(C₆H₅)SeBr Mw: 235.97 Teplota varu: 107…108 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 56…62 °C Hustota: 1.898 g/cm³ (65.5 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000047 Číslo CAS: 34837-55-3 EINECS: 252-238-1 OSN: 2928 ADR: 6.1 II |