Tlačiť
Benzeneselenenyl bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
223060050 223060250
ACRO223060050EA 104.15 EUR
ACRO223060050 ACRO223060250
Benzeneselenenyl bromide 98%
Benzeneselenenyl bromide
Vzorec: (C₆H₅)SeBr
Mw: 235.97
Teplota varu: 107…108 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 60…62 °C
Číslo MDL: MFCD00000047
Číslo CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
OSN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown to black Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %