Tlačiť
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
242322-1.5KG 242322-25G 242322-500G
SIAL242322-1.5KGEA 273.16 EUR
SIAL242322-1.5KG SIAL242322-25G SIAL242322-500G
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40,8 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II