Tlačiť
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
P1037-100G P1037-25G P1037-500G
SIALP1037-100GEA 109.11 EUR
SIALP1037-100G SIALP1037-25G SIALP1037-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40,8 °C
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390