Tlačiť
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335440010 335440050
ACRO335440010EA 153.63 EUR
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100932
Číslo CAS: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %