Tlačiť
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
310370050 310370250
ACRO310370050EA 69.8 EUR
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
Teplota tavenia: 99…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012143
Číslo CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %