2-Nitro-p-anisidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11673.0E
A11673.22
A11673.36
A11673.0EEA
570
EUR
A11673.0E
A11673.22
A11673.36
2-Nitro-p-anisidine ≥99%
2-Nitro-p-anisidine
Purity: 99%
CAS No.: 96-96-8
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 880318
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007152
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 126…128 °C Teplota vzplanutia: >200 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007152 Číslo CAS: 96-96-8 EINECS: 202-547-2 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |