Tlačiť
2-Nitro-p-anisidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-3-nitroanisole, 4-Methoxy-2-nitroaniline
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 33.49 EUR
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidine 97%
2-Nitro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 123…126 °C
Teplota vzplanutia: ≥ 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007152
Číslo CAS: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm