4-Nitro-o-anisidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24220.14
B24220.22
B24220.36
B24220.14EA
32.93
EUR
B24220.14
B24220.22
B24220.36
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
4-Nitro-o-anisidine
Purity: 99%
CAS No.: 97-52-9
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 879619
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Teplota varu: 364 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 138…142 °C Hustota: 1,211 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007363 Číslo CAS: 97-52-9 EINECS: 202-588-6 |