Tlačiť
4-Nitro-o-anisidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 40.51 EUR
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidine 99%
4-Nitro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Teplota varu: 364 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 139…142 °C
Hustota: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007363
Číslo CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %