Tlačiť
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17309.03 A17309.06
A17309.03EA 43.32 EUR
A17309.03 A17309.06
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 364-32-9 Molecular Formula: C6H3FN2O5 Formula Weight: 202.10 Melting Point: 50-56° MDL No.: MFCD00179333
Vzorec: C₆H₃FN₂O₅
Teplota tavenia: 50…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179333
Číslo CAS: 364-32-9