4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
A15847.06
A15847.14
A15847.06EA
36.9
EUR
A15847.06
A15847.14
4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 394-33-2
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 73-76°
Beilstein Reference: 1950412
Vzorec:
C₆H₄FNO₃ Mw: 157.1 Teplota tavenia: 73…76 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042528 Číslo CAS: 394-33-2 |