4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B25499.14
B25499.06
B25499.14EA
242.28
EUR
B25499.14
B25499.06
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 61272-76-2
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042584
Vzorec:
C₆H₅FIN Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042584 Číslo CAS: 61272-76-2 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |