5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17723.03
L17723.06
L17723.03EA
61.77
EUR
L17723.03
L17723.06
5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
5-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 255724-71-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Melting Point: 40-42°
Beilstein Reference: 8478850
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093953
Vzorec:
C₆H₅FIN Teplota varu: 259 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 40…42 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02093953 Číslo CAS: 255724-71-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |