2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22450.14
B22450.06
B22450.22
B22450.14EA
111.11
EUR
B22450.14
B22450.06
B22450.22
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Purity: 99%
CAS No.: 29632-74-4
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₅FIN Teplota varu: 259 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 55…57 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011738 Číslo CAS: 29632-74-4 |