Tlačiť
5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxyisophthalic acid
A13845.0B A13845.18 A13845.30
A13845.0BEA 496.99 EUR
A13845.0B A13845.18 A13845.30
5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
5-Hydroxysophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 618-83-7 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 2693561 MDL No.: MFCD00002515
Vzorec: C₈H₆O₅
Teplota varu: 386 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002515
Číslo CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7