Tlačiť
5-Hydroxysophthalic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxyisophthalic acid
271390250 271391000 271395000
ACRO271390250EA 40.51 EUR
ACRO271390250 ACRO271391000 ACRO271395000
5-Hydroxysophthalic acid 99%
5-Hydroxysophthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₅
Teplota varu: 386 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 297…303 °C
Číslo MDL: MFCD00002515
Číslo CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 297 to 303 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %