Tlačiť
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8130-100G D8130-10G D8130-25G D8130-500MG D8130-5G
SIALD8130-100GEA 3116.33 EUR
SIALD8130-100G SIALD8130-10G SIALD8130-25G SIALD8130-500MG SIALD8130-5G
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová), Sigma-Aldrich®
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Teplota tavenia: 240…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007140
Číslo CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4