Tlačiť
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 48.13 EUR
CAYM400050-250 CAYM400050-100
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Teplota tavenia: 240…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007140
Číslo CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4