5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
A14331.03
A14331.06
A14331.14
A14331.03EA
36.5
EUR
A14331.03
A14331.06
A14331.14
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová) ≥99%
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Purity: 99%
CAS No.: 69-78-3
Molecular Formula: C14H8N2O8S2
Formula Weight: 396.36
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 1896821
Vzorec:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007140 Číslo CAS: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |