Tlačiť
5-Nitroisophthalic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11696.22 A11696.36
A11696.22EA 40.91 EUR
A11696.22 A11696.36
5-Nitroisophthalic acid ≥98%
5-Nitroisophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 618-88-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Odour: Odourless Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 1976587 MDL No.: MFCD00007254
Vzorec: C₈H₅NO₆
Teplota tavenia: 260…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007254
Číslo CAS: 618-88-2
EINECS: 210-568-3