Tlačiť
5-Aminoisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
186279-100G 186279-25G
SIAL186279-100GEA 107.5 EUR
SIAL186279-100G SIAL186279-25G
5-Aminoisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
5-Aminoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 515 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 150…156 °C
Číslo MDL: MFCD00002522
Číslo CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5