Tlačiť
5-Aminoisophthalic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15074.18 A15074.30
A15074.18EA 50.94 EUR
A15074.18 A15074.30
5-Aminoisophthalic acid 95%
5-Aminoisophthalic acid
Purity: 95% CAS No.: 99-31-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2805628
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 515 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002522
Číslo CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5