Tlačiť
5-Aminoisophthalic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
181331000 181330250
ACRO181331000EA 93.06 EUR
ACRO181331000 ACRO181330250
5-Aminoisophthalic acid 98%
5-Aminoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 515 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002522
Číslo CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)