Tlačiť
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
356440100 356440250
ACRO356440100EA 60.17 EUR
ACRO356440100 ACRO356440250
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate 99%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₅
Teplota tavenia: 162…165 °C
Číslo MDL: MFCD00134367
Číslo CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %