Dimethyl-5-nitroisophthalate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-Nitroisophthalic acid dimethyl ester
A10610.0B
A10610.30
A10610.0BEA
293.22
EUR
A10610.0B
A10610.30
Dimethyl-5-nitroisophthalate ≥98%
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Purity: 98+%
CAS No.: 13290-96-5
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2140916
Vzorec:
C₁₀H₉NO₆ Teplota tavenia: 121…123 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008429 Číslo CAS: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |