Tlačiť
Dimethyl-5-aminoisophthalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl 5-aminoisophthalate, 5-Aminoisophthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
D142158-100G D142158-25G
SIALD142158-100GEA 121.94 EUR
SIALD142158-100G SIALD142158-25G
Dimethyl-5-aminoisophthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-5-aminoisophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Číslo MDL: MFCD00008435
Číslo CAS: 99-27-4
EINECS: 202-743-8