Tlačiť
Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl 5-aminoisophthalate, 5-Aminoisophthalic acid dimethyl ester
B20761.14 B20761.22
B20761.14EA 43.32 EUR
B20761.14 B20761.22
Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Dimethyl-5-aminoisophthalate
Purity: 98% CAS No.: 99-27-4 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2116565
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008435
Číslo CAS: 99-27-4
EINECS: 202-743-8