Tlačiť
Dimethyl isophthalate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Isophthalic acid dimethyl ester
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 209.79 EUR
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Dimethyl isophthalate 99%
Dimethyl isophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 124 °C (16hPa)
Teplota tavenia: >66 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008433
Číslo CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %